Learn More
Kartell™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 10777731
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
120 mm
150 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
30 mm
36 mm
43 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
27 mm
39 mm
48 mm
Capacità (sistema metrico):
360 ml
730 ml
1290 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Lunghezza (sistema metrico) gambo Capacità (sistema metrico) unitSize
10777731 150 mm 36 mm 39 mm 730 ml Pezzo
10524471 180 mm 43 mm 48 mm 1290 ml Pezzo
10767731 120 mm 30 mm 27 mm 360 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10777731 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0017000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti per sostanze in polvere in polipropilene trasparente Kartell™ sono progettati per incanalare grandi volumi di polveri o altri materiali solidi o liquidi senza restrizioni di flusso, separazione o sedimentazione delle polveri.
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
  • 60° angled sides
  • External ribbing avoids pressure lock
  • Can be used with liquids
  • Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Capacità (sistema metrico) 730 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 36 mm
Materiale Polipropilene
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Può essere usato con i liquidi
Lunghezza (sistema metrico) gambo 39 mm