Learn More
VITLAB™ Contenitori per campioni in polipropilene trasparente con tappo a pressione
Codice prodotto. 10751128
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions: 22 dia. x 57mmH; Capacity: 18mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10751128 Dimensions: 22 dia. x 57mmH; Capacity: 18mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10751128 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 68894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85€
    35.96€ / pezzi 25
    Risparmia 5.89€
    14% Sconto
In stock
Specifica
Product Type Sample Container
Capacità (sistema metrico) 18 mL
Tipo di chiusura Coperchio a scatto
Diametro (sistema metrico) 22 mm