Descrizione
- Outstanding properties, extremely resistant to almost all chemicals
- Non-stick properties/residual emptying
- Transparency for visual control
- Neutral taste and odour
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.24 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.31 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 39.37 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Vedi altri risultati |