Learn More
VITLAB™ Transparent PTFE Watch Glasses
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as Beaker Covers |
| Diametro (sistema metrico) | 75 mm |