Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PVC trasparente
Codice prodotto. 10071544
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
16 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Overall Length (Metric):
50 m
50 m
100 m
100 m
Dimensione della confezione:
100m
1m
50m
pezzi 100
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
10071544 3 mm 5 mm 100 m 100m
10360333 6 mm 8 mm 100 m 100m
10566784 6 mm 9 mm 100 m pezzi 100
10086301 6 mm 10 mm 50 m 1m
10654903 18 mm 22 mm 50 m 50m
10340631 13 mm 20 mm 50 m 1m
12325303 16 mm 24 mm 50 m 50m
15942921 19 mm 27 mm 50 m 50m
10248690 19 mm 27 mm 50 m 1m
10219182 8 mm 11 mm 50 m 50m
10084013 12 mm 16 mm 50 m 50m
10256944 4 mm 6 mm 100 m pezzi 100
10184994 5 mm 8 mm 100 m 100m
10623015 7 mm 10 mm 50 m 50m
10366702 7 mm 11 mm 50 m 50m
17851530 7 mm 10 mm 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10071544 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3500305
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent option for viewing the flow of liquids. Deutsch Neumann™ Transparent PVC Tubing is strong but lightweight and suitable for general laboratory use.
  • Transparent color
  • Heat resistant to 60°C
  • High flexibility and chemical resistance
  • Excelllent resistance to abrasion, smooth inside and out
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Overall Length (Metric) 100 m
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Quantità confezione 1 Each
Colore Trasparente