Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in silicio PTFE trasparente
Codice prodotto. 10048380
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
1.5 mm
2 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.8 mm
2.3 mm
6 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
1m
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10048380 1 mm 1.8 mm 25m
10528121 2 mm 6 mm 25m
16336908 10 mm 16 mm 25m
10480621 8 mm 16 mm 1m
10196210 1.5 mm 2.3 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10048380 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3100118
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Appropriate for use with peristaltic pumps. Deutsch Neumann™ Silicone Tubing is transparent, certified food grade and suitable for general laboratory usage.
  • Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
  • Meets following standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
  • Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifica
Certificazione/Conformità BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 1.8 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Colore Trasparente