Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in silicio PTFE trasparente
Codice prodotto. 10196210
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
1.5 mm
2 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.8 mm
2.3 mm
6 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
1m
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10196210 1.5 mm 2.3 mm 25m
10048380 1 mm 1.8 mm 25m
10528121 2 mm 6 mm 25m
16336908 10 mm 16 mm 25m
10480621 8 mm 16 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10196210 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3101523
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Appropriate for use with peristaltic pumps. Deutsch Neumann™ Silicone Tubing is transparent, certified food grade and suitable for general laboratory usage.
  • Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
  • Meets following standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
  • Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifica
Certificazione/Conformità BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
Diametro (sistema metrico) interno 1.5 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 2.3 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Colore Trasparente