Learn More
Fisherbrand™ Tubo in PVC a rete trasparente, polietilene tereftalato
Codice prodotto. 12424080 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12424080 10 mm 10m
12355869 8 mm 10m
12335869 5 mm 10m
12345869 6.5 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12424080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.73€
    17.07€ / 10m
    Risparmia 9.66€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General purpose tubing for transfer of fluids, gases, and powdered foods
All dimensions are approximate.
  • Transparent, colorless
  • Terylene mesh reinforced wall
  • Flexible yet great inherent strength
  • Suitable for moderate pressure or vacuum applications
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per le applicazioni a vuoto o con pressioni moderate
Quantità confezione 1 Pack
Colore Trasparente