Learn More
Masterflex™ Transparent Tygon E-3603 Non-DEHP Tubing
Codice prodotto. 15147424
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
15m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15147424 6.4 mm 15m
15135403 1.6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15147424 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640781
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Certificazione/Conformità FDA-compliant, meets USP Class VI and NSF 51 requirements
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Spessore (sistema metrico) 2.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Pack
Colore Trasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C