Learn More
Bochem™ Transport Basket
Descrizione
- 10 x 10 x 3mm mesh dimensions
- Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EURO-STANDARD |
| Descrizione | Stackable |
| Materiale | 18/10 E-Poli |
| Dimensioni (L x P x A) | 300 x 400 x 150mm |