Learn More
Fisherbrand™ Scatole per trasporto
Codice prodotto. 15165564 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo
Rosso
Trasparente con maniglie blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15165564 Trasparente con maniglie blu Pezzo
15155564 Giallo Pezzo
15175564 Rosso Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15165564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    91.80€ / pezzi 1
    Risparmia 148.20€
    61% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per il trasporto di campioni biologici e clinici, strumenti e prodotti che devono essere mantenuti puliti e asciutti in condizioni ambientali adatte ai test. Le scatole per trasporto Fisherbrand™ sono realizzate in policarbonato e sono disponibili in tre colori per l'identificazione dell'utente/proprietario.
  • Sicuro, pulito, autoclavabile
  • Permette di controllare visivamente l’integrità del campione
  • Chiusura in silicone a tenuta stagna in materiale policarbonato, idrorepellente, i tre fermi del coperchio garantiscono una chiusura di sicurezza, le maniglie si ripiegano all’interno dello spazio del corpo permettendo l'impilamento delle unità
  • il coperchio si apre a 180° garantendo un accesso completo al contenuto
  • I separatori in plastica forniti possono essere utilizzati per creare comparti delle dimensioni desiderate oppure eliminati per trasportare prodotti e/o attrezzature più grandi
Specifica
Product Type Custodia per il trasporto impermeabile
Colore Trasparente con maniglie blu
Materiale Polycarbonate
Dimensioni (L x P x A) 38,6 x 20,8 x 17 cm (15,2 x 8,2 x 6,7 pollici)
Altezza (sistema imperiale) 6,7 pollici
Altezza (sistema metrico) 17 cm
Include Confezione da 1 (o scatola da 12)
Lunghezza (sistema imperiale) 15,2 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 38,6 cm
Peso (sistema imperiale) 3,02 libbre
Peso (sistema metrico) 1,36 kg
Larghezza (sistema imperiale) 8,2 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.8 cm