Learn More
Fisherbrand™ Scatole per trasporto
Codice prodotto. 15175564 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo
Rosso
Trasparente con maniglie blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15175564 Rosso Pezzo
15155564 Giallo Pezzo
15165564 Trasparente con maniglie blu Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15175564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    98.37€ / pezzi 1
    Risparmia 14.63€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per il trasporto di campioni biologici e clinici, strumenti e prodotti che devono essere mantenuti puliti e asciutti in condizioni ambientali adatte ai test. Le scatole per trasporto Fisherbrand™ sono realizzate in policarbonato e sono disponibili in tre colori per l'identificazione dell'utente/proprietario.
  • In policarbonato, disponibile in tre colori per facilitare il riconoscimento
  • Sigillo a tenuta ermetica in silicone e tre fermacoperchio per una chiusura di sicurezza
  • La maniglia per il trasporto si ripiega completamente all'interno, consentendo l'impilamento delle unità
  • Il coperchio si apre fino a 180° per consentire un accesso completo al contenuto e per agevolare la pulizia
  • Per provette da 13 e 16 mm in onerack™ a 72 posti o in rack di formato/marca simile
  • I separatori in plastica forniti possono essere utilizzati per creare comparti delle dimensioni desiderate oppure eliminati per trasportare prodotti e/o attrezzature più grandi
  • Autoclavabile
Specifica
Product Type Scatola di trasporto
Colore Rosso
Materiale Policarbonato
Dimensioni (L x P x A) 15.25 x 8.25 x 6.75 pollici (38.73 x 20.95 x 17.14 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Trasporto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 e 16 mm in rack da 72
Altezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Altezza (sistema metrico) 17.14 cm
Capacità 13 to 16 mm Tubes in a 72-Place Rack
Include Separatori, tre fermi coperchio, tenuta ermetica
Lunghezza (sistema imperiale) 15.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.73 cm
Quantità Confezioni singole
Larghezza (sistema imperiale) 8.25 pollici
Larghezza (sistema metrico) 20.95 cm