Descrizione
- Flat platform trolley with swivel castors for high manoeuvrability
- High load capacity with low dead weight
Specifica
Specifica
| Product Type | Transport Trolley |
| Colore | Red |
| Descrizione | Equipment for storage and stacking containers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 600 x 400 mm Containers |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |