Learn More
Corning™ Transwell™ with Polycarbonate Membrane Insert
Descrizione
- The suggested replacement for 3419
- 0.4 μm thick translucent polycarbonate membrane
- Each insert is packaged in a 100 mm dish, 12 inserts per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Recommended medium well volume 13 mL
- Recommended medium insert volume 9 mL
Specifica
Specifica
| Materiale | Virgin Polystyrene, Translucent Polycarbonate |
| Dimensione del poro | 0.4 μm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture |
| Diametro (sistema metrico) interno | 100 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 75 mm (Membrane) |
| Altezza (sistema metrico) | 0.83 in. (with lid) |
| Quantità | 1/Pk, 12/Cs |
| N. per confezione | 1 |
| N. per custodia | 12 |
| Colore | Clear |
| Vedi altri risultati |