Learn More
Trapidil EP Impurity A, Mikromol™
Codice prodotto. 30049705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30049705 100 mg 100mg
30050799 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049705 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3502.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trapidil EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
CAS 2503-56-2
Nomi componenti o analita 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, Trapidil Imp. A (EP), 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 5-Methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 1,3,7-Triaza-4-hydroxy-6-methylindolizine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,2,4-triazolo[2,3-a]pyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetrazaindene, 5-Methyl-7-hydroxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-7-hydroxy-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 7-Hydroxy-5-methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, NSC 32071, NSC 511493, Stabilizer 583, TAI, TAI (sensitizer), Trapidil Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
SMILES Cc1cc(O)n2ncnc2n1
IUPAC Name 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Molecular Weight (g/mol) 150.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 150.0542 g/mol