Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Codice prodotto. 15325917 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Flask Tray
Tube Tray
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Precision 15L Shaking Water Baths
Precision 27L Shaking Water Bath
Precision Shaking Water Baths
Size:
13 to 25 mm
25 mL
50 mL
Large
Small
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Size unitSize
15325917 Tube Tray Precision Shaking Water Baths 13 to 25 mm Pezzo
15335917 Flask Tray Precision Shaking Water Baths 25 mL Pezzo
15345917 Flask Tray Precision Shaking Water Baths 50 mL Pezzo
15325927 Flask Tray Precision 15L Shaking Water Baths Small Pezzo
15335927 Flask Tray Precision 27L Shaking Water Bath Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15325917 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3161597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00€
    744.00€ / pezzi 1
    Risparmia 46.00€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Test Tube Tray
  • Measures 5 x 10.2in. (12.7 x 25.9cm)
  • Holds 10-13 to 25mm test tubes
Flask Trays
  • Measures 12.7 x 25.9cm (5 x 10.2in)
  • 25mL flask tray holds 18 clips
  • 50mL flask tray holds 10 clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL, 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Precision Shaking Water Baths
Movimento di agitazione Reciprocating
Tipo Tube Tray
Materiale Stainless Steel
Size 13 to 25 mm