missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRBP Antibody (SR1660), R&D Systems™

Codice prodotto. 18600194 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600194 100 μg 100µL
18691474 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18600194 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321937100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

TRBP Monoclonal specifically detects TRBP in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TRBP
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1660
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene LOQS, RISC-loading complex subunit TARBP2, TAR (HIV) RNA binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein TRBP1, TAR (HIV-1) RNA binding protein 2, TAR RNA binding protein 2, TAR RNA-binding protein 2, trans-activation responsive RNA-binding protein, Trans-activation-responsive RNA-binding protein, TRBP, TRBP1, TRBP2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human TRBP (Uniprot #: Q15633)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6895
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.