Learn More
TRC051384, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493518 10 mg 10mg
16460936 200 mg 200mg
16446247 5 mg 5mg
16414666 100 mg 100mg
16409966 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16493518 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101712
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
Specifica
Materiale o nome chimico TRC051384
CAS 867164-40-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H31N5O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.80 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(/C=C/C2=NC(N3CCOCC3)=CC=C2)=O)C=C1)NCCN4CCOCC4
Molecular Weight (g/mol) 465.54
Peso formulazione 465.54
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only