Learn More
Trehalulose, TRC
Codice prodotto. 30180248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180248 25 mg 25mg
30179852 100 mg 100mg
30179807 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT20748025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51411-23-5
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Sinonimo 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructose, 1-O-alpha-D-Glucosylfructose, Mildear;Mildear 75, Trehalulose, Vitalose
IUPAC Name (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-2-one
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Trehalulose
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4,6-15,17-21H,1-3H2/t4-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Peso formulazione 342.1162