missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TREM-1 (CD354) Mouse anti-Human, PE, Clone: 6B1, BD Pharmingen™

Codice prodotto. 15854389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15854389 50 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15854389 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 565555

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TREM-1 (CD354) Monoclonal antibody specifically detects TREM-1 (CD354) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TREM-1 (CD354)
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 6B1
Coniugato PE
Descrizione Vol. Per test: 5μL
Formulazione Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias gene TREM1, Triggering receptor expressed on myeloid cells 1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human Trem-1 Recombinant Protein
Quantità 50 Tests
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology
Primario o secondario Primary
Target Species Human
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions and unconjugated antibody and free PE were removed.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Reseach Use Only.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.