Learn More
Trenbolone acetate, Lipomed
Codice prodotto. 30458462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458462 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30458462 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMTBL152850
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Trenbolone acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Nomi componenti o analita Trenbolone Acetate
Shipping Condition Ice Pk. (-20°C)
Formula molecolare C20 H24 O3
Sinonimo Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
IUPAC Name [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 312.4
Quantità 50 mg
Peso formulazione 312.1725 g/mol