Learn More
Trenbolone-d5, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trenbolone-d5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C18H17D5O2 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | (17β)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-d5, (+)-Trenbolone-d5, 17β-Hydroxyestra- 4,9,11-trien-3-one-d5, 17β-Trenbolone-d5, 9,10,11,12-Dehydro-19- nortestosterone-d5, RU 2341-d5, Trenbolone-d5, Trienbolone-d5, β-Trenbolone-d5 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@]2(C)C=CC3=C4C(C([2H])([2H])C[C@@]3([H])[C@]2([H])CC1)=C([2H])C(C([2H])([2H])C4)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 275.4 |
| Percent Purity | >95 |