Learn More
Uvex Trend 95188 Insole - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 2 Trend
Marca:  Uvex 9518841
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08900kg
Codice prodotto. 17287971
  • 19.85€ / 1 paio
Spedizione stimata: 28-03-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Full surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9518.8
  • Size: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black
Microvelour
No
Standard width
No
Uvex 2 Trend
41
Unisex
Yes
Raccomandazioni
Raccomandazioni