missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend 95188 Insole - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 2 Trend
19.85€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex 2 Trend |
Materiale | Microvelour |
Monouso | No |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17257971
|
Uvex
9518838 |
38 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267971
|
Uvex
9518839 |
39 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277971
|
Uvex
9518840 |
40 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17287971
|
Uvex
9518841 |
41 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297971
|
Uvex
9518842 |
42 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207981
|
Uvex
9518843 |
43 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217981
|
Uvex
9518844 |
44 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227981
|
Uvex
9518845 |
45 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17237981
|
Uvex
9518846 |
46 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17247981
|
Uvex
9518847 |
47 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17257981
|
Uvex
9518848 |
48 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267981
|
Uvex
9518849 |
49 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277981
|
Uvex
9518851 |
51 |
19.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9518.8
- Size: 38 to 52
Specifica
Black | |
Microvelour | |
Unisex | |
No |
Uvex 2 Trend | |
No | |
Yes |