Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69399 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
98.70€
Specifica
Colore Black, Blue
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Steel
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17283961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939938
38
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17293961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939939
39
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17203971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939940
40
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17213971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939941
41
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17223971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939942
42
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17233971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939943
43
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17243971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939944
44
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17253971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939945
45
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17263971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939946
46
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17273971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939947
47
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17283971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939948
48
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17293971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939949
49
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17203981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939950
50
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17213981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939951
51
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17223981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6939952
52
98.70€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Trend Shoe 69399 S2 SRC
  • Sporty S2 safety shoe with wide fit
  • Breathable, water repellent microvelour
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable insole
    • Moisture transport system helps maintain foot temperature
  • Soft padding on collar and dust tongue
  • Removable anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 69399
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Blue
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Steel
EN ISO 20345:2011
Wide width
Yes
S2
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications