Learn More
Uvex Trend Black/Gray/Red PU/PU 69077 Low Shoe - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
96.10€
Specifica
Colore Black, Gray, Red
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Steel
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17203241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907738
38
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17213241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907739
39
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17223241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907740
40
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17233241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907741
41
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17243241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907742
42
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17253241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907743
43
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17263241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907744
44
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17273241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907745
45
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17283241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907746
46
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17293241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907747
47
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17203251
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907748
48
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17213251
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907749
49
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17223251
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907750
50
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17233251
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907751
51
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17243251
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6907752
52
96.10€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Trend Perforated Shoe 6907.7 S1 SRC
  • Sporty, S1 perforated safety shoe with wide fit
  • Breathable perforated microvelour
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Double, individually adjustable counter-traction hook and loop straps
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toe cap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole with a moisture transport system
    • Helps maintain foot temperature for optimum wearer comfort
  • Soft padding on collar and tongue
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 6907.7
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Gray, Red
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Steel
EN ISO 20345:2011
Narrow width
Yes
S1