Learn More
Tretinoin, Mikromol™
Descrizione
Tretinoin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tretinoin |
| CAS | 302-79-4 |
| Nomi componenti o analita | Tretinoin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20 H28 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Tretinoin, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, Retinoic acid, Isotretinoin Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+ |
| SMILES | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC Name | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Vedi altri risultati |