missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TRF1 Monoclonal Antibody (3H11)

Descrizione
Suggested positive control: antigen standard for TERF1 (transient overexpression lysate).
This gene encodes a telomere specific protein which is a component of the telomere nucleoprotein complex. This protein is present at telomeres throughout the cell cycle and functions as an inhibitor of telomerase, acting in cis to limit the elongation of individual chromosome ends. The protein structure contains a C-terminal Myb motif, a dimerization domain near its N-terminus and an acidic N-terminus. Two transcripts of this gene are alternatively spliced products.
Specifica
Specifica
| Antigene | TRF1 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 3H11 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 0.02% sodium azide |
| Gene | TERF1 |
| N. accesso geni | P54274 |
| Alias gene | FLJ41416; hTRF1-AS; NIMA-interacting protein 2; PIN2; Telomeric protein Pin2/TRF1; telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1; telomeric repeat binding factor 1; telomeric repeat-binding factor 1; TERF1; TRBF1; TRF; TRF1; TTAGGG repeat-binding factor 1; t-TRF1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?