Specifica
| Punto di fusione | 185°C |
| Colore | White |
| pH | 7 to 8 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 243.22g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric acid, triammonium salt