Learn More
Tri-Ammonium Citrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10498200 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
25 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10498200 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10375260 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
12414310 25 kg Fusto in plastica 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10498200 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/4080/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 3458-72-8
Formula molecolare C6H17N3O7
Molecular Weight (g/mol) 243.22
Numero MDL 36406
InChI Key YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 185°C
Colore White
pH 7 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 243.22g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, triammonium salt