Learn More
Tri-Calcium Di-Orthophosphate, Pure, Precipitated, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 1670°C |
| CAS | 7758-87-4 |
| Colore | White |
| pH | 7 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | Ca3O8P2 |
| Numero MDL | 15984 |
| InChI Key | QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H |
| SMILES | [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
| Vedi altri risultati |