Learn More
α-tri-Calcium Phosphate, puriss. p.a., ≥75% α to Phase Basis, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | α-tri-Calcium phosphate |
| Punto di fusione | 1670°C |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 310.18g/mol |
| Percent Purity | ≥75% α to phase basis (sintered powder) |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Aspetto | Sintered powder |
| Densità | 3.27g/cm3 |