Specifica
| Accuracy | ±5% |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Commonly Used Acids, Alkalis and Solvents |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | Sì |