Learn More
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 95%
Codice prodotto. 15454157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454157 25 g 25g
15434157 1 g 1g
15444157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15454157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31562.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 97674-02-7 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97674-02-7
Formula molecolare C16H34OSn
Molecular Weight (g/mol) 361.16
Numero MDL MFCD00010240
InChI Key HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
IUPAC Name tributyl(1-ethoxyethenyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
Densità 1.067
Punti di ebollizione 85°C to 86°C (0.07 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.476
Quantità 25 g
Numero UN UN2788
Peso formulazione 361.14