Learn More
Tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans, 94%
Codice prodotto. 15489129
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15489129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20200.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 105494-65-3 | C15H32Sn | 331.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105494-65-3
Formula molecolare C15H32Sn
Molecular Weight (g/mol) 331.131
Numero MDL MFCD03425868
InChI Key FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
PubChem CID 57369809
IUPAC Name tributyl(prop-1-enyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butyl(1-propenyl)tin
Nota nome Cis + Trans
Punti di ebollizione 77°C to 78°C (0.25 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN2788
Beilstein 4176362
Peso formulazione 331.13
Percent Purity 94%