Learn More
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 95%
Codice prodotto. 11319066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319066 5 g 5g
11309066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20214.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53911-92-5 | C17H36Sn | 359.185 g/mol
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin is used in prenylation of ethyl propiolate. It is also involved in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin is used in prenylation of ethyl propiolate. It is also involved in chemical research.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53911-92-5
Formula molecolare C17H36Sn
Molecular Weight (g/mol) 359.185
Numero MDL MFCD01863649
InChI Key XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
PubChem CID 2734722
IUPAC Name tributyl(3-methylbut-2-enyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Densità 1.042
Punti di ebollizione 283°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 5 g
Numero UN UN2788
Beilstein 3588742
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 359.19
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl(3-methyl-2-buten-1-yl)stannane