Learn More
Tri-n-butylallylphosphonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30456909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456909 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7732405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butylallylphosphonium Bromide
CAS 55894-18-3
Formula molecolare C15H32BrP
Quantità 5 g
Sinonimo Allyltri-n-butylphosphonium Bromide, NSC 222446, Tributyl-2-propenylphosphonium Bromide, Allyltributylphosphonium Bromide, Tributyl-2-propen-1-ylphosphonium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C15H32P.BrH/c1-5-9-13-16(12-8-4,14-10-6-2)15-11-7-3;/h8H,4-7,9-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES C=CC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
IUPAC Name allyltributylphosphonium bromide
Molecular Weight (g/mol) 323.29
Peso formulazione 322.14