Learn More
Tri-n-butylgermanium hydride, 97+%
Codice prodotto. 11375427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11375427 1 g 1g
11365427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11375427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042688.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Reduction of benzylic chlorides | CAS: 998-39-0 | C12H27Ge | 243.978 g/mol
Tri-n-butylgermanium hydride is used in the reduction of benzylic chlorides. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 998-39-0
Formula molecolare C12H27Ge
Molecular Weight (g/mol) 243.978
Numero MDL MFCD00077987
InChI Key UMRPCNGKANTZSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tri-n-butylgermane, tributylgermylradical, tri-n-butylgermanium, hydride
PubChem CID 6327830
IUPAC Name tributylgermanium
SMILES CCCC[Ge](CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butylgermanium hydride
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.92 g/mL
Punti di ebollizione 123°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.4508
Quantità 1 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible.
Peso formulazione 244.95
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Liquid