Learn More
Tri-n-butylphosphine, 95%
Codice prodotto. 10091520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10091520 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10306740 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10091520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139341000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 998-40-3 | C12H27P | 202.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 998-40-3
Formula molecolare C12H27P
Molecular Weight (g/mol) 202.32
Numero MDL MFCD00009462
InChI Key TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
PubChem CID 13831
IUPAC Name tributylphosphane
SMILES CCCCP(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butylphosphine
Nota nome 95%
Punto di fusione -65.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C to 242.0°C
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]3P
Indice di rifrazione 1.4610 to 1.4630
Quantità 100 mL
Beilstein 04, II, 971
Fieser 01,1191; 05,685; 15,325; 17,269; 06,604; 07,738; 13,158
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ether,methanol,ethanol and benzene
Peso formulazione 202.32
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-n-butylphosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.