Learn More
Tri-n-butyltin hydride, 97%
Codice prodotto. 10216903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10216903 250 g Bottiglia in vetro 250g
10615862 10 g Bottiglia in vetro 10g
10032680 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10216903 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215732500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 688-73-3 | C12H28Sn | 291.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 688-73-3
Formula molecolare C12H28Sn
Molecular Weight (g/mol) 291.04
Numero MDL MFCD00009416
InChI Key PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC Name tributyltin
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butyltin hydride
Colore Colorless
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]3SnH
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.4740
Quantità 250 g
Fieser 01,1192; 02,424; 03,294; 04,518; 05,685; 06,604; 07,379; 08,497; 09,476; 10,411; 11,545; 12,516; 14,312; 15,325; 16,343; 17,351
Indice di Merck 15, 9783
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosità 1.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 291.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-n-butyltin hydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.