Learn More
Tri-n-butyltin methoxide, 97%
Codice prodotto. 11443900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11443900 100 g 100g
11480983 250 g 250g
11470983 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443900 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13355.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1067-52-3
Formula molecolare C13H30OSn
Molecular Weight (g/mol) 321.092
Numero MDL MFCD00009419
InChI Key KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC Name tributyl(methoxy)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butyltin methoxide
Densità 1.12
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 100 g
Numero UN UN2788
Beilstein 3600960
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 321.09
Percent Purity 97%