Learn More
Tri-n-octylphosphine oxide, 99%
Codice prodotto. 10636784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636784 100 g Bottiglia in vetro 100g
10072670 25 g Bottiglia in vetro 25g
10115453 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10636784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207601000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-50-2
Formula molecolare C24H51OP
Molecular Weight (g/mol) 386.64
Numero MDL MFCD00002083
InChI Key ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC Name 1-dioctylphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-octylphosphine oxide
Punto di fusione 50.0°C to 55.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 230°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (including isomer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)7]3P(O)
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Peso formulazione 386.64
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes