Learn More
Tri-n-propyltin chloride
Codice prodotto. 11374809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374809 25 g 25g
11394809 1 g 1g
11384809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11374809 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 071122.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2279-76-7
Formula molecolare C9H21ClSn
Molecular Weight (g/mol) 283.427
Numero MDL MFCD00013610
InChI Key FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
IUPAC Name chloro(tripropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-propyltin chloride
Punto di fusione -23.5°C
Densità 1.2678 g/mL at 28°C
Punti di ebollizione 123°C (13 mmHg)
Indice di rifrazione 1.491
Quantità 25 g
Numero UN UN2788
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 283.41
Forma fisica Liquid