Learn More
tri-n-Propyltin Chloride, TRC
Codice prodotto. 30416592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30416592 50 mg
30414594 250 mg
30415808 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30416592 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83882550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2279-76-7
Formula molecolare C9 H21 Cl Sn
Molecular Weight (g/mol) 283.43
Sinonimo Tripropyltin chloride, TPTCl
IUPAC Name chloro(tripropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-propyltin chloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Peso formulazione 284.0354