Learn More
Tri-O-acetyl-D-glucal, TRC
Codice prodotto. 30449347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT76480050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-O-acetyl-D-glucal
CAS 2873-29-2
Formula molecolare C12 H16 O7
Quantità 50 g
Sinonimo D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','3,4,6-triacetate, D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','triacetate (9CI), D-arabino-Hex-1-enopyranose','1,2-dideoxy-','triacetate (8CI), 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 3,4,6-Tri-O-acetylglucal, 3,4,6-Tris-O-acetyl-D-glucal, D-Glucal triacetate, Tri-O-acetyl-D-glucal, Tri-O-acetylglucal, Triacetyl-D-glucal
InChI Formula InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2R,3S,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 272.2512
Peso formulazione 272.0896