Learn More
Tri-o-tolyl phosphate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10015403
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
78-30-8
C21H21O4P
368.37
MFCD00041906
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
6527
tris(2-methylphenyl) phosphate
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
78-30-8
C21H21O4P
368.37
MFCD00041906
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
6527
tris(2-methylphenyl) phosphate
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tri-o-tolyl phosphate
Nota nome 96%
Punto di fusione -25°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 410°C
Punto d'infiammabilità 225°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.561
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9941
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.01g/100mL (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,soluble in ether
Peso formulazione 368.36
Percent Purity 96%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-o-tolyl phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/