Learn More
Tri-o-tolyl phosphate, 96%
Codice prodotto. 10613193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10613193 100 g Bottiglia in vetro 100g
10015403 25 g Bottiglia in vetro 25g
10324312 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10613193 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366461000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-30-8 | C21H21O4P | 368.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-30-8
Formula molecolare C21H21O4P
Molecular Weight (g/mol) 368.37
Numero MDL MFCD00041906
InChI Key YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
PubChem CID 6527
IUPAC Name tris(2-methylphenyl) phosphate
SMILES CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-o-tolyl phosphate
Nota nome 96%
Punto di fusione -25°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 410°C
Punto d'infiammabilità 225°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.561
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 9941
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.01g/100mL (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,soluble in ether
Peso formulazione 368.36
Percent Purity 96%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-o-tolyl phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico