Learn More
Tri-p-tolylphosphine, 98%
Codice prodotto. 10229723 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10229723 1 g Bottiglia in vetro 1g
10403941 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10229723 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422330010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1038-95-5 | C21H21P | 304.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1038-95-5
Formula molecolare C21H21P
Molecular Weight (g/mol) 304.37
Numero MDL MFCD00008542
InChI Key WXAZIUYTQHYBFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tri-p-tolylphosphine, tris 4-methylphenyl phosphine, tri p-tolyl phosphine, phosphine, tris 4-methylphenyl, tri-para-tolylphosphine, tris p-tolyl phosphine, phosphine, tri-p-tolyl, tris 4-methylphenyl phosphane, phosphine, tris p-tolyl, tri-p-tolyl phosphine
PubChem CID 13956
IUPAC Name tris(4-methylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-p-tolylphosphine
Nota nome 95%
Punto di fusione 145.0°C to 150.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3C6H4)3P
Quantità 1 g
Peso formulazione 304.36
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-p-tolylphosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.