Learn More
Tri-Potassium Citrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 180°C |
| Colore | White |
| pH | 7.5 to 9.0 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 3 kg |
| Peso formulazione | 324.42g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |