Learn More
Potassium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR specified reagent for general laboratory work, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10724001 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10724001 500 g 500g
10396380 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10724001 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5080/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC Name potassium hydrogen carbonate
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifications
Punto di fusione 292°C
Colore Yellow
pH 8.2
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 100.12g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica